主要文件
6.19117
Sigma-Aldrich
Vanillin
GR
别名:
Vanillin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
CAS号:
分子量:
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
价格与库存信息目前不能提供
SMILES 字串
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N