certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. V0050000
traceable to USP 1710006
蒸汽密度
5.3 (vs air)
蒸汽壓力
>0.01 mmHg ( 25 °C)
API 家族
vanillin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的已认证的药物二级标准,为制药实验室和制造商提供了药典基本标准的一种方便且成本效益好的替代品。
香兰素是一种用于调味食品的芳香化合物。它与苯丙烷通路具有生物遗传关系。它主要用于食品、饮料、香水和药品中。
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
香兰素可作为药物参考标准品,通过色谱对药物制剂中的分析物进行测定。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3259。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
閃點(°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
其他客户在看
Vanillin
United States Pharmacopeia/National Formulary, 6037-6037 (2013)
Biotechnological production of vanillin.
Applied Microbiology and Biotechnology, 56.3-4, 296-314 (2001)
Vanillin
Phytochemistry, 63.5, 505-515 (2003)
Crystal architecture and physicochemical properties of felodipine solvates.
CrystEngComm, 15.30, 6054-6061 (2013)
Biotechnology and bioengineering, 110(2), 656-659 (2012-09-26)
Overproduction of a desired metabolite is often achieved via manipulation of the pathway directly leading to the product or through engineering of distant nodes within the metabolic network. Empirical examples illustrating the combined effect of these local and global strategies