About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS号:
分子量:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
价格与库存信息目前不能提供
推荐产品
表单
solution
浓度
10% in methanol
SMILES字符串
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M