主要文件
6.18216
Sigma-Aldrich
油酸
purified grade
别名:
顺式-9-十八碳烯酸, 反油酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS号:
分子量:
282.46
Beilstein:
1726542
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
等級
purified grade
蒸汽壓力
1 mmHg ( 176 °C)
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI 密鑰
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1