主要文件
605206
Sigma-Aldrich
凝血酶,不含枸橼酸酸盐,人血浆
别名:
凝血酶,不含枸橼酸酸盐,人血浆
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 U
$138.00
$138.00
预计发货时间2025年5月27日详情
选择尺寸
变更视图
100 U
$138.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
$138.00
预计发货时间2025年5月27日详情
生物来源
human plasma
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 9383
表单
liquid
比活
≥2500 NIH units/mg protein
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
运输
wet ice
储存温度
−70°C
一般描述
来自人血浆的天然凝血酶。凝血级联反应中的关键酶。将纤维蛋白原转化为纤维蛋白并激活因子XIII,该因子交联并稳定纤维蛋白聚合物。适用于不需要枸橼酸盐存在的程序的处方。
来自人血浆的天然凝血酶。适用于不需要枸橼酸盐存在的程序的处方。
警告
毒性:有害(C)
单位定义
一个单位是通过与使用生物制品局标准凝血酶生成的标准曲线的比较来测定的。
外形
在100 mM NaCl,20 mM Tris-HCl,pH 7.4。
制备说明
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血浆制备而成。
重悬
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
分析说明
通过SDS-PAGE进行匀浆
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1