主要文件
553514-M
Millipore
RAD51抑制剂II,RI-1
The RAD51 Inhibitor, RI-1 controls the biological activity of RAD51. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
别名:
RAD51抑制剂II,RI-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11Cl3N2O3
分子量:
361.61
分類程式碼代碼:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid
效力
5-30 μM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
bright yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种细胞渗透性1H-吡咯-2,3-二酮衍生物,在Cys319处与RAD51共价结合,并不可逆地破坏对纤维形成和重组酶活性至关重要的蛋白质-蛋白质界面的稳定性。在5-30 µM浓度下刺激单链退火。抑制DNA损伤后亚核RAD51病灶的形成,而不影响复制蛋白A。此外,有效地使癌细胞对丝裂霉素C(~25 µM)敏感,并在RAD51C突变细胞中产生协同细胞杀伤作用,对RAD51补充细胞的影响较小。满足预测药物相似性的所有四条Lipinski规则。
生化/生理作用
主要靶标
RAD51
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Budke, B., et al. 2012.Nucleic Acids Res.40, 7347.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3