主要文件
539684
Sigma-Aldrich
PKA抑制剂6-22酰胺
The PKA Inhibitor 6-22 Amide, also referenced under CAS 121932-06-7, controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
别名:
PKA抑制剂6-22酰胺, PKI 6-22酰胺,TYADFIASGRTGRRNAI-NH₂,PKA抑制剂VIII,蛋白激酶A抑制剂6-22酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C80H130N28O24
分子量:
1868.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解性
water: 1 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
InChI
1S/C80H130N28O24/c1-10-37(3)60(63(83)118)106-66(121)41(7)96-72(127)52(32-55(81)113)103-69(124)49(22-17-29-92-80(88)89)100-68(123)47(20-15-27-90-78(84)85)98-57(115)35-94-76(131)62(43(9)111)108-70(125)48(21-16-28-91-79(86)87)99-56(114)34-93-67(122)54(36-109)105-65(120)40(6)97-77(132)61(38(4)11-2)107-74(129)51(30-44-18-13-12-14-19-44)102-73(128)53(33-58(116)117)101-64(119)39(5)95-71(126)50(104-75(130)59(82)42(8)110)31-45-23-25-46(112)26-24-45/h12-14,18-19,23-26,37-43,47-54,59-62,109-112H,10-11,15-17,20-22,27-36,82H2,1-9H3,(H2,81,113)(H2,83,118)(H,93,122)(H,94,131)(H,95,126)(H,96,127)(H,97,132)(H,98,115)(H,99,114)(H,100,123)(H,101,119)(H,102,128)(H,103,124)(H,104,130)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,129)(H,108,125)(H,116,117)(H4,84,85,90)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)/t37-,38-,39-,40-,41-,42+,43+,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,59-,60-,61-,62-/m0/s1
InChI key
VAKHFAFLRUNHLQ-PEBJKXEYSA-N
一般描述
PKA(Ki = 1.7 nM)的有效竞争性抑制剂。
蛋白激酶A(Ki = 1.7 nM)的有效竞争性抑制剂。
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
靶标Ki:对蛋白激酶A为1.7 nM
首要靶标
PKA
包装
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-Thr-Tyr-Ala-Asp-Phe-Ile-Ala-Ser-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-NH₂
外形
作为三氟乙酸盐提供。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Glass, D.B., et al. 1989.J. Biol. Chem. 264, 8802.
Kemp, B.E., et al. 1988.Methods Enzymol.159, 173.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3