主要文件
5.38256
Sigma-Aldrich
IDO 抑制剂
别名:
IDO 抑制剂, 4-氨基-N-(3-氯-4-氟苯基)-Nʹ-羟基-1,2,5-恶二唑-3-羧酰亚胺,IDOi,吲哚胺2,3-二加氧酶抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7ClFN5O2
分子量:
271.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1c(cc(cc1)\N=C(\NO)/c2n[o]nc2N)Cl
InChI key
HGXSLPIXNPASGZ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
细胞渗透性、生物活性、无毒的恶二唑羟脒类化合物,可作为吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO;hIDO的IC50 = 67 nM)的有效、选择性和竞争性抑制剂。可逆地与具有催化活性的血红素铁(Fe2+)结合,对密切相关的色氨酸2,3-双加氧酶(TDO; IC50 >10 µM)无活性。结果显示,可剂量依赖性地降低分别用IFN-γ & B16-GM-CSF黑色素瘤细胞处理的HeLa中犬尿氨酸水平(IC50 = 19 & 46 nM)和抑制C57BL/6小鼠体内B16-GM-CSF异种移植瘤的生长(75 mg/kg,s.c.,b.i.d.)。虽然口服可生物利用,但清除速度很快(t1/2<0.5 h)。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量因批次而异。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主要目标
IDO
可逆:是
目标IC50:hIDO为67 nM
细胞渗透性:否
包装
在惰性气体下包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后分装冻存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存3个月。
其他说明
Yue, E.W., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 7364.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3