主要文件
5.34351
Sigma-Aldrich
钙释放激活钙(CRAC)通道抑制剂IV,GSK-7975A-CAS
别名:
钙释放激活钙(CRAC)通道抑制剂IV,GSK-7975A-CAS, 2,6-二氟-N-(1-(4-羟基-2-(三氟甲基)苄基)-1H-吡唑-3-基)苯甲酰胺,CRAC通道阻滞剂,GSK-7975A,GSK7975A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H12F5N3O2
分子量:
397.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)O)C[n]2nc(cc2)NC(=O)c3c(cccc3F)F
InChI
1S/C18H12F5N3O2/c19-13-2-1-3-14(20)16(13)17(28)24-15-6-7-26(25-15)9-10-4-5-11(27)8-12(10)18(21,22)23/h1-8,27H,9H2,(H,24,25,28)
InChI key
CPYTVBALBFSXSH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种可渗透细胞的吡唑衍生物,可能在STIM1寡聚化和STIM1/Orail相互作用的下游充当特定的CRAC(Ca2+释放激活的Ca2+进入)通道阻滞剂(RBL细胞中IC50=800 nM)。 在HeK293细胞中显示在10 µM时完全阻断Orail1(t1/2=75-100 s),但在动力学上比La3+慢2.5倍。 还可以抑制具有相似效价但动力学更快(t1/2=〜20s)的Orail3电流。对超过16个离子通道的面板表现出良好的选择性,仅对L型Ca2+ (CaV1.2)和TRPV6通道的影响降低。 在正常胰腺腺泡细胞中,在10 µM时抑制库操控的Ca2+进入(IC50 = 3.4 µM),但在具有神经元表型和肝细胞的胰腺腺泡细胞系AR42J中不抑制,并且不影响乙酰胆碱或胆囊收缩素诱导的Ca2+突增。 显示阻断棕榈油酸乙酯诱导的胰蛋白酶和蛋白酶活性,并消除坏死。 此外,在人肺肥大细胞(HLMC)以及大鼠、小鼠和豚鼠制备物中,在3µM时可减少Fc?RI依赖的Ca2+内流,并减少组胺、白三烯C4和细胞因子(IL-5/-8/-13和TNFα)的释放达50%。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量具有批次特异性。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主要靶标
CRAC
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Voronina, S., et al. 2015.Biochem.J.465, 405.
Derler, I., et al. 2013.Cell Calcium.53, 139l.
Gerasimenko, J.V., et al. 2013.PNAS.110, 13186.
Louise, V., et al. 2013.Eur. J. Pharmacol.704, 49.
Ashmole, I., et al. 2012.J. Aller.Clin. Immun.129, 1628.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3