主要文件
5.31551
Sigma-Aldrich
PKR/PERK激活剂,DHBDC
别名:
PKR/PERK激活剂,DHBDC, 蛋白激酶R(PKR)激活剂,蛋白激酶R样激酶(PERK)激活剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12O6
分子量:
312.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
powder
效能
~10 μM IC50
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white to pink
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
储存温度
−20°C
一般描述
一种作为蛋白激酶R(PKR)和蛋白激酶R样激酶(PERK)双重激活剂的细胞渗透性chromenone衍生物。 诱导IkBa磷酸化,从而激活NF-κB通路。 但是,NF-κB的激活与PKR活性无关。诱导elF2a磷酸化并激活其下游效应物CHOP/GADD153。 不影响Akt,MAP激酶或4E-BP1的磷酸化。 抑制细胞周期蛋白D1和E的表达,阻断CRL-2813和MCF-7细胞的生长(IC50 = ~ 10 µM)。还显示可降低JFH1丙型肝炎病毒的感染性(在5 µM时抑制约40%)。
一种作为蛋白激酶R(PKR)和蛋白激酶R样激酶(PERK)双重激活剂的细胞渗透性chromenone衍生物。 诱导IkBa磷酸化,从而激活NF-κB通路。 但是,NF-κB的激活与PKR活性无关。诱导elF2a磷酸化并激活其下游效应物CHOP/GADD153。 不影响Akt,MAP激酶或4E-BP1的磷酸化。 抑制细胞周期蛋白D1和E的表达,阻断CRL-2813和MCF-7细胞的生长(IC50 = ~ 10 µM)。还显示可降低JFH1丙型肝炎病毒的感染性(在5 µM时抑制约40%)。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量是批次特异性的。
生化/生理作用
主要靶标
PKR和PERK
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Bai, H., et al. 2013.ChemBioChem14, 1255.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3