产品名称
地塞米松, ≥98% (HPLC), powder
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
off-white
mp
262-264 °C (lit.)
溶解度
methanol: 25 mg/mL
起源
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI 密鑰
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
基因資訊
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , IL4(3565) , IL5(3567) , NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126) , Ptgs2(19225) , Tnf(21926)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Tnf(24835)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 诱导脂肪干细胞分化为成骨组织的培养基
- 用作脂肪细胞分化培养基的组分
- 体外刺激原代正常人支气管上皮细胞(NHBE)和气道平滑肌(ASM)。
生化/生理作用
特點和優勢
包裝
準備報告
重構
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.