化驗
≥99% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
mp
252.6 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
吸收
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Buffer having a pH of 4.4-4.7 (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1