主要文件
529552
Millipore
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
别名:
Potassium chloride, KCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.25
产品名称
氯化钾, Molecular Biology Grade
等级
Molecular Biology
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 7621
方案
≥99% (silver nitrate titration)
表单
crystalline solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
off-white
mp
770 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
异质活性
DNases, proteases, RNases, none detected
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
应用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1