主要文件
524753
Millipore
TBS-TWEEN®吐温片剂
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized water yields 150 mM NaCl, 0.05% TWEEN 20 Detergent, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
别名:
Tris Buffered Saline-TWEEN® 20 Tablets
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105319
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
包装
pkg of 10 tablets
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
运输
ambient
储存温度
15-25°C
一般描述
Tris缓冲生理盐水含0.05 吐温20(TWEEN®-20)洗涤剂,以方便的片剂包形式提供。注意:1EA(1件) = 10片。
将一片片剂溶于500 ml去离子水中,得到的溶液含150 mM NaCl、0.05% TWEEN® 20洗涤剂、50 mM Tris-HCl缓冲液、pH值7.6(25°C)。方便的片剂包形式。注意:1个=10片。
警告
毒性:刺激性(B)
制备说明
将一片片剂溶于500 ml去离子水中,得到的溶液含150 mM NaCl、50 mM Tris-HCl、0.05% 吐温®20洗涤剂、pH值7.6(25°C)。
重悬
在复溶后存放于室温(25°C)。储备液可在室温最长稳定6个月。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1