480939
4.80939
制药生产
1 of 10
Sigma-Aldrich
345245
磷酸
230189
四丁基氢氧化铵 溶液
Supelco
49685
B1252
三氟化硼-甲醇 溶液
W290017
磷酸 溶液
S3929
蔗糖
A3059
牛血清白蛋白 来源于牛血清
A9418
P8192
TWEEN® 80 溶液
1.09162
四丁基氢氧化铵溶液
EMPROVE® EXPERT
500
liquid
1.05 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
Bioprocessing & Formulation Raw Materials
Buffer & Media Prep
Downstream Process & Formulation Chemicals
pH Adjustment and Buffers
Warning
Met. Corr. 1
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
免费 - 注册下载
可通过订阅或付费获得