主要文件
480100
Sigma-Aldrich
硫酸新霉素,γ-辐照,组织培养级-CAS 1405-10-3-Calbiochem
Sterilized by γ-irradiation. An aminoglycoside antibiotic that inhibits translation by binding to the 30S ribosomal subunit. Potency (anhydrous): ≥600 µg/mg.
别名:
硫酸新霉素,γ-辐照,组织培养级-CAS 1405-10-3-Calbiochem
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H46N6O13 · 3H2SO4
CAS号:
分子量:
908.88
UNSPSC代码:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
颜色
off-white to yellow
溶解性
water: 10 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
InChI key
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
一般描述
γ-辐照灭菌。一种通过结合30S核糖体亚基来抑制翻译的氨基糖苷类抗生素。
γ-辐照灭菌。一种通过结合原核生物核糖体的小亚基来抑制翻译的氨基糖苷类抗生素。
效价(无水):≥600 µg/mg。
生化/生理作用
主要靶标
通过与原核生物核糖体的小亚基结合来进行翻译效价(无水):≥600 µg/mg。
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重悬
在20 ml无菌去离子水中复溶以获得10 mg/ml溶液。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
抗生素杀灭曲线是一项剂量响应实验,通过逐渐增大施加在哺乳动物细胞中的备选抗生素剂量进行测定。