文件
480010-M
Millipore
NDSB-256去垢剂
A non-detergent sulfobetaine. Reported to prevent protein aggregation and facilitate the renaturation of chemically and thermally denatured proteins.
别名:
NDSB-256去垢剂, 二甲基苄基丙磺酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H19NO3S
CAS号:
分子量:
257.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 200 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C12H19NO3S/c1-13(2,9-6-10-17(14,15)16)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8H,6,9-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种非洗涤剂磺基甜菜碱。据报告可防止蛋白聚集并促进化学和热变性蛋白的复性。两性离子在很宽的pH值范围内。易通过透析清除。在1 M时,NDSB-256将恢复变性卵清溶菌酶30%的酶活性;在800 mM时,它将恢复变性β-半乳糖苷酶16%的酶活性。
非洗涤剂磺基甜菜碱类的成员。与CHAPS和其他两性离子不同,NDSB即使在1M浓度下也不会变性。NDSB已用于提高膜蛋白溶解效率,分离核蛋白,在低离子强度缓冲液中色谱纯化嗜盐蛋白以及结晶蛋白。它们在很宽的pH值范围内是两性离子的,并且在近紫外线范围内没有明显的吸收。据报告可防止蛋白聚集并促进化学和热变性蛋白的复性。 NDSB可以通过透析轻松去除。在1 M时,NDSB-256将恢复变性卵清溶菌酶30%的酶活性;在800 mM时,它将恢复变性β-半乳糖苷酶16%的酶活性。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
在复溶后存放于室温(15-30°C)。贮备液可在室温最长稳定3个月。
其他說明
Goldberg, M.E., et al. 1996.Folding & Design1, 21.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3