主要文件
475898
Millipore
3-吗啉丙磺酸
≥99% (titration), solid, Ultrol® Grade
别名:
MOPS,游离酸,ULTROL® 级, 3-(N-吗啉代)丙烷磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO4S
CAS号:
分子量:
209.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
3-吗啉丙磺酸, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
品質等級
化驗
≥99% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
pKa (20 °C)
7.2
溶解度
water: 1 M
正離子痕跡
heavy metals: ≤1 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种两性离子缓冲液在6.5至8.0的pH值范围内具有活性(吸光度:≤0.05,在 260 nm,0.1 M,H2O)。在 20°C下的pKa为6.95-7.24。
吸光度(1.0 M,H2O,260 nm):≤0.05。
在 6.5-7.9 的 pH 范围内有效的两性离子缓冲液。在 25°C 下的 pKa 为7.20。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Spence, J.T., et al. 1988.Biochem.J. 250, 921.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2