主要文件
4450-OP
Sigma-Aldrich
Ethyl Alcohol 200 Proof 1PC X 4L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup