描述
RTECS - UZ0840000
质量水平
方案
≥97% (titration)
表单
crystalline solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
distilled water: 100 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrCC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChI key
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种细胞可渗透的丙酮酸衍生物,可作为己糖激酶II介导的糖酵解的抑制剂,并在体外培养物中以及在体内小鼠和大鼠中有效抑制肿瘤存活。
警告
毒性:腐蚀性(L)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Bujis, M., et al. 2009.Invest. New Drugs27, 120.
Chen, Z., et al. 2009.Biochim.Biophys.Acta.1787, 553.
Hulleman, E., et al. 2009.Blood.113, 2014;
Mathupala, S.P., et al. 2009.Semin.Cancer Biol.19, 17.
Pereira da Silva, A.P., et al. 2009.Biochem.J.417, 717.
Yun, J., et al. 2009.Science.325, 1555.
Zhang, X., et al. 2009.Anticancer Res.29, 1443.
Kim, J.S., et al. 2008.J. Bioenerg.Biomembr.40, 607.
Chen, Z., et al. 2009.Biochim.Biophys.Acta.1787, 553.
Hulleman, E., et al. 2009.Blood.113, 2014;
Mathupala, S.P., et al. 2009.Semin.Cancer Biol.19, 17.
Pereira da Silva, A.P., et al. 2009.Biochem.J.417, 717.
Yun, J., et al. 2009.Science.325, 1555.
Zhang, X., et al. 2009.Anticancer Res.29, 1443.
Kim, J.S., et al. 2008.J. Bioenerg.Biomembr.40, 607.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3