主要文件
317210
Millipore
DM-NITROPHEN 试剂,四钠盐
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis.
别名:
DM-NITROPHEN 试剂,四钠盐, 1-(2-硝基-4,5-二甲氧基苯基)-1,2-二氨基乙烷-N,N,Nʹ,Nʹ四乙酸,4NA,二甲氧基硝基苯胺,4NA
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$660.00
$660.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$660.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H19N3O12 · 4Na
分子量:
561.32
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.25
$660.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥93% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reagent type: chelator
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
颜色
orange
溶解性
water: 100 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
−20°C
一般描述
笼状Ca2+螯合剂在光解后会经历Ca2+结合亲和力的快速下降。可以显微注射或与透化细胞一起使用。也可用作笼状Mg2+螯合剂。Kd (Ca2+) = 5 nM;Kd (Mg2+) = 2-5 µM。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Mulkey, R.M., and Zucker, R.S.1993.J. Physiol.462, 243.
Zucker, R.S.1993.Cell Calcium 14, 87.
McCray, J.A., et al. 1992.Biochemistry31, 8856.
Delaney, K.R., and Zucker, R.S.1990.J. Physiol.426, 473.
Kaplan, J.H., and Ellis-Davies, G.C.1988.Proc.Natl.Acad.Sci. USA85, 6571.
Morad, M., et al. 1988.Science241, 842.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1