主要文件
260585
Sigma-Aldrich
5′-脱氧-5′-甲硫腺苷
≥98% (HPLC), solid, MTAP substrate, Calbiochem®
别名:
5′-脱氧-5′-甲硫腺苷, MTA,MeSAdo
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15N5O3S
CAS号:
分子量:
297.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352208
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
5′-脱氧-5′-甲硫腺苷, A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive naturally-occurring co-product of polyamine biosynthesis that acts as an endogenous substrate of methylthioadenosine phosphorylase (MTAP).
质量水平
描述
RTECS - AU7410000
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
DMF: 25 mg/mL
DMSO: soluble
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
S(CC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)C
InChI
1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
WUUGFSXJNOTRMR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种多胺生物合成天然副产物,作为甲硫腺苷磷酸化酶(MTAP)的内源性底物。蛋白羧甲基转移酶的细胞渗透性,可逆性和ATP竞争性抑制剂,可诱导白血病U937细胞凋亡。还充当PC12细胞中NGF诱导的酪氨酸磷酸化的抑制剂,并阻断星形胶质细胞和胶质瘤细胞中的FGF-2受体酪氨酸激酶。
一种细胞可渗透、可逆和ATP竞争性的多胺生物合成天然副产物,作为甲硫腺苷磷酸化酶(MTAP)的内源性底物。在白血病U937细胞中有效抑制蛋白羧甲基转移酶并诱导凋亡。还抑制FGF-2受体酪氨酸激酶活性以及人星形胶质细胞和胶质瘤细胞的增殖。
生化/生理作用
主要靶标
蛋白质羧甲基转移酶
次要靶标
FGF-2受体酪氨酸激酶活性
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
复溶后,等分并在-20°C下冷冻保存。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
其他说明
Lee, S.H., and Cho, Y.D.1998.Exp.Cell Res.240, 282.
Smalheiser, N.R.1998.Brain Res. Dev.Brain Res.51, 53.
Joy, A., et al. 1997.Oncogene14, 171.
Riscoe, M.K., et al. 1984.Biochem.Pharmacol.33, 3639.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3