文件
256455-M
Millipore
Big CHAP,脱氧
A non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO. Has reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 8-16.
别名:
Big CHAP,脱氧
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H75N3O15
CAS号:
分子量:
862.06
分類程式碼代碼:
12161900
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
凝集数
8 - 16
顏色
white
CMC
1.1 - 1.4 mM
溶解度
water: 5%
儲存溫度
10-30°C
一般說明
CHAPS和CHAPSO的非离子型洗涤剂类似物。减少了静电各种相互作用,不会干扰DEAE-纤维素上的阴离子交换色谱。临界胶束浓度(CMC)为1.1-1.4 mM,聚集数为8-16。
CHAPS和CHAPSO的非离子型洗涤剂类似物。减少了静电各种相互作用,不会干扰DEAE-纤维素上的阴离子交换色谱。聚集数:8-16。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备液在4°C条件下可稳定保存6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1