包裝
pkg of 50 mL
製造商/商標名
Chemicon®
Re-Blot™
技術
western blot: suitable
檢測方法
chemiluminescent
運輸包裝
wet ice
相关类别
一般說明
免疫印迹是研究蛋白质功能和定位的常用技术。通常,将蛋白样品在SDS-PAGE上进行电泳,然后转移到硝酸纤维素膜或尼龙膜上,然后在其中用特异性抗体进行探测。与可重复利用Southern和Northern印迹的核酸技术不同,免疫印迹很难重复使用。
免疫印迹的剥离和重新检测技术具有以下几个优点:
1)保护昂贵或限量供应的样品,
2)指定印迹分析可使用几种不同抗体,如亚型或同种型特异性抗体,
3)使用相同或不同的抗体重新分析异常结果并确认,
4)纠正使用错误的抗体孵育而产生的错误结果,
5)重复使用相同印迹可节省试剂和时间。
尽管基于抗原和抗体的免疫亲和基质(例如Sepharose™偶联物)已被重复使用多次而不会损害抗原-抗体的反应性,但对极端pH值和离液剂的需求已排除了这些方法在蛋白质印迹中的应用。
MILLIPORE Re-Blot Plus Western Blot温和抗体剥离溶液包含特殊配制的溶液,可快速有效地从蛋白质印迹中去除抗体,而不会显著影响固定的蛋白质。
Re-Blot Plus Western Blot温和的抗体剥离液的优点包括:
免疫印迹的剥离和重新检测技术具有以下几个优点:
1)保护昂贵或限量供应的样品,
2)指定印迹分析可使用几种不同抗体,如亚型或同种型特异性抗体,
3)使用相同或不同的抗体重新分析异常结果并确认,
4)纠正使用错误的抗体孵育而产生的错误结果,
5)重复使用相同印迹可节省试剂和时间。
尽管基于抗原和抗体的免疫亲和基质(例如Sepharose™偶联物)已被重复使用多次而不会损害抗原-抗体的反应性,但对极端pH值和离液剂的需求已排除了这些方法在蛋白质印迹中的应用。
MILLIPORE Re-Blot Plus Western Blot温和抗体剥离溶液包含特殊配制的溶液,可快速有效地从蛋白质印迹中去除抗体,而不会显著影响固定的蛋白质。
Re-Blot Plus Western Blot温和的抗体剥离液的优点包括:
- 抗体剥离液中不含刺激性气味β-巯基乙醇。
- 抗体剥离在室温下进行。无需加热印迹。
- 可在室温下约15分钟内剥离抗体印迹。
- 印迹可在25分钟内重复使用。
應用
MILLIPORE Re-Blot Plus Western Blot温和抗体剥离液可有效去除已用化学发光法或放射性碘或其他同位素显影的蛋白质印迹中的抗体。 不建议剥离比色底物(TMB、DAB、4-氯萘酚等),因为不可能有效去除在反应位点沉淀的底物。
在通过比较印迹分析确定剥离不会定量影响给定抗原之前,Re-Blot Plus Western Blot温和抗体剥离溶液应仅用于定性。
本品仅供研究使用;不用于诊断或体内使用。
在通过比较印迹分析确定剥离不会定量影响给定抗原之前,Re-Blot Plus Western Blot温和抗体剥离溶液应仅用于定性。
本品仅供研究使用;不用于诊断或体内使用。
成分
温和的抗体剥离液(10x)-(2个容器/每个25 mL)。
儲存和穩定性
温和的抗体剥离液应在到达后在2-8°C下保存。产品在接收后可稳定保存3至6个月。 如果抗体剥离液在储存时结晶,则可以在使用前在37°C下缓慢加热将其重新溶解。
注意:为防止试剂降解,在储存时盖紧瓶盖。 避免长时间暴露在空气中。
注意:为防止试剂降解,在储存时盖紧瓶盖。 避免长时间暴露在空气中。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Bioinformatics (Oxford, England), 21(9), 1935-1942 (2005-01-14)
The protein lysate microarray is a developing proteomic technology for measuring protein expression levels in a large number of biological samples simultaneously. A challenge for accurate quantification is the relatively narrow dynamic range associated with the commonly used chromogenic signal
Proteome science, 9, 53-53 (2011-09-16)
An improved version of quantitative protein array platform utilizing linear Quantum dot signaling for systematically measuring protein levels and phosphorylation states is presented. The signals are amplified linearly by a confocal laser Quantum dot scanner resulting in ~1000-fold more sensitivity
Behavioural brain research, 390, 112676-112676 (2020-05-15)
Activation of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII), particularly its α isoform, is known to be important for neuronal processes central for learning and memory and has also been implicated in the maladaptive learning involved in drug addiction.Thr286 autophosphorylation of αCaMKII
Molecular biology of the cell, 24(5), 643-658 (2013-01-04)
The Rab11-family interacting proteins (Rab11-FIPs) facilitate Rab11-dependent vesicle recycling. We hypothesized that Rab11-FIPs define discrete subdomains and carry out temporally distinct roles within the recycling system. We used live-cell deconvolution microscopy of HeLa cells expressing chimeric fluorescent Rab11-FIPs to examine
The Journal of cell biology, 152(5), 1045-1056 (2001-03-10)
We propose a new model for the alignment of fibrillin molecules within fibrillin microfibrils. Automated electron tomography was used to generate three-dimensional microfibril reconstructions to 18.6-A resolution, which revealed many new organizational details of untensioned microfibrils, including heart-shaped beads from
相关内容
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.