243005
别名:
L-Cysteine, Free Base, Cys
1 of 10
Sigma-Aldrich
C7352
L-半胱氨酸
168149
SAFC
C5360
Millipore
1.02838
30089
C7880
L-半胱氨酸 盐酸盐 一水合物
C6852
1.02452
778672
W326305
Merck USA index - 14, 2781
100
≥98% (perchloric acid titration)
solid
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
Calbiochem®
OK to freeze
≤100 CFU/g Total microorganisms≤24 EU/g Endotoxin
white
water: 10 mg/mL1 M HCl: 50 mg/mL
Fe: ≤10 ppmheavy metals (as Pb): ≤0.001%
ambient
15-25°C
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
氨基酸_生化试剂_非天然氨基酸-默克生命科学
生化试剂_API和制剂_实验室化学品-默克生命科学
生化试剂_生物学缓冲液_除垢剂-默克生命科学
细胞培养补充剂和试剂
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
C121800
L -半胱氨酸 盐酸盐 水合物
C2526
L-胱氨酸 二盐酸盐
R3257
试卤灵 钠盐
R7017
刃天青 钠盐
C8755
L -胱氨酸
199303