主要文件
239785
Sigma-Aldrich
环磷酰胺,1 X 1GM
≥98% (HPLC), solid, anti-neoplastic agent, Calbiochem®
别名:
环磷酰胺,1 X 1GM, N,N-(2-氯乙基)四氢-2H-1,3,2-氧氮杂磷-2-胺-2-氧化物一水合物,CPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15Cl2N2O2P · xH2O
CAS号:
分子量:
261.09 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
51112507
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
环磷酰胺,1 X 1GM, A widely used anti-neoplastic agent that also displays immunosuppressant properties.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 747
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
water: 30 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[P]1(=O)(NCCCO1)N(CCCl)CCCl.O
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种广泛使用的抗肿瘤药,也具有免疫抑制活性。Fas/Fas配体通路诱导大鼠胸腺细胞死亡凋亡
生化/生理作用
主要靶标
Fas/Fas配体通路
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:有毒 & 致癌/致畸性(G)
重悬
溶液应使用当天现配。
其他说明
Wang, G.J., and Cai, L. 1999.Mutat.Res.427, 125.
Lee, J.H., et al. 1997.Korean J. Med. Sci. 12, 185.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3