文件
235135
Sigma-Aldrich
肾上腺酮
≥95% (HPLC), crystalline powder, corticosteroid hormone, Calbiochem
别名:
皮质酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H30O4
CAS号:
分子量:
346.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
肾上腺酮, Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
crystalline powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
white to tan
溶解度
ethanol: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
一般說明
皮质类固醇激素是响应压力而合成的。结合并激活盐皮质激素和糖皮质激素受体,导致可最终影响通过膜的离子电导的表达改变。还可在鼠类骨髓中诱导细胞凋亡。
皮质类固醇激素是响应压力而合成的。结合并激活盐皮质激素和糖皮质激素受体,导致基因组表达的改变。类固醇诱导的蛋白质合成变化最终会影响通过膜的离子电导。还可在鼠类骨髓中诱导细胞凋亡。
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
首要靶标
盐皮质激素和糖皮质激素受体
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Garvy, B.A., et al. 1993.Immunology80, 587.
DeKloet, E.R.1992.Ann.N.Y.Acad.Sci.663, 357.
Joels, M., and deKloet, E.R.1992.Trends Neurosci.15, 25.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3