主要文件
233480
Sigma-Aldrich
凝血因子XI,人血浆
Coagulation Factor XI, Human Plasma, CAS 9013-55-2, is a native coagulation factor XI with two identical polypeptide chains linked by disulfide bond. It is activated to Factor XIa by Factor XIIa.
别名:
凝血因子XI,人血浆
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$862.00
$862.00
预计发货时间2025年5月05日详情
选择尺寸
变更视图
100 μG
$862.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
$862.00
预计发货时间2025年5月05日详情
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 3924
表单
liquid
比活
≥170 units/mg protein (clotting assay)
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
运输
wet ice
储存温度
−70°C
一般描述
凝血因子 XI,人血浆,CAS 号 9013-55-2,是天然凝血因子 XI,具有通过二硫键连接的两条相同的多肽链。因子 XI 被因子 XIIa 激活为因子 XIa。
来自人血浆的天然凝血因子 XI。由通过二硫键连接的两条相同的多肽链组成,当用 β-巯基乙醇还原时,在 80,000 kDa 处产生一个条带。在体内,因子 XI 被因子 XIIa 激活为因子 XIa。
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在 150 mM NaCl 中,加入 4 mM 乙酸钠缓冲液,pH 5.3。
制备说明
由经认证测试对 HBsAg 以及 HIV 和 HCV 抗体阴性的血浆制制备而成。
重悬
初次解冻后,等分并冻存(-70°C)。
分析说明
凝血活性的测定是通过与使用正常汇集的人血浆生成的标准曲线的比较来确定的
通过 SDS-PAGE 获得单一条带
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg