文件
216254
Sigma-Aldrich
BCECF细胞渗透性酯混合物
A variable mixture of cell-permeable ester derivatives of BCECF that are hydrolyzed by cytosolic esterases to yield intracellularly trapped indicator BCECF.
别名:
BCECF细胞渗透性酯混合物, 2ʹ,7ʹ--(羧乙基)-5(6ʹ)-羧基荧光素乙酰氧基甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥85% (mixture of isomers, HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to yellow
溶解度
acetonitrile: 25 mg/mL
DMF: soluble
DMSO: soluble
螢光
λex 500-504 nm
λem 525-531 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
BCECF的细胞可渗透酯衍生物的可变混合物,其被胞质酯酶水解以产生细胞内捕获的指示剂BCECF。已用于监测哺乳动物成纤维细胞,胃细胞,淋巴细胞,肌细胞和远曲小管中细胞内pH值的变化。
BCECF(目录编号216252)的细胞可渗透酯衍生物的可变混合物,其被胞质酯酶水解以产生细胞内捕获的指示剂BCECF。已用于监测哺乳动物成纤维细胞,胃细胞,淋巴细胞,肌细胞和远曲小管中细胞内pH值的变化。典型的上样缓冲液在不含氨基酸的无血清培养基中包含1-10 µM BCECF/AM,并含有伯胺或仲胺的缓冲液。
生化/生理作用
主要靶标
监测细胞内pH值的变化
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C下可稳定保存1周。
其他說明
Futsaetner, C.M., et al. 1993.Can.J. Microbiol.39, 180.
Hayashi, H., et al. 1992.Am. J. Physiol.262, C628.
Sasaki, S., et al. 1992.Biochim.Biophys.Acta 1137, 45.
Miyata, H., et al. 1989.Biochem.Biophys.Res. Commun.163, 500.
Weiner, I.D., and Hamm, L.L.1989.Am. J. Physiol.256, F957.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3