主要文件
1.94606
Supelco
Hexane
ACS reagent, specially dried, free of benzene, EMPARTA®
别名:
正己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
等级:
ACS reagent
沸点:
69 °C (lit.)
蒸汽压:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
正己烷, specially dried; free of benzene, for analysisEMPARTA® ACS
等级
ACS reagent
蒸汽密度
~3 (vs air)
蒸汽压
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
产品线
EMPARTA®
自燃温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
沸点
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F
闪点(°C)
-22 °C