主要文件
1.93629
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
EMPLURA®
别名:
Copper(II) nitrate trihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
CAS号:
分子量:
241.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
价格与库存信息目前不能提供
等级
laboratory grade
产品线
EMPLURA®
表单
solid
密度
2.05 g/cm3 at at 20 °C
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93629.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3