產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (iodometric)
形狀
solid
效力
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
溶解度
2670 g/L
密度
2.05 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1050 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI 密鑰
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3