文件
1.93235
Supelco
硫酸钠
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Sodium sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2SO4
CAS号:
分子量:
142.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
anhydrous
產品線
EMPLURA®
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93235.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93235.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1