Key Documents
1.93228
Supelco
Ammonium peroxodisulfate
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Ammonium peroxodisulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2S2O8
CAS号:
分子量:
228.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI 密鑰
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93228.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93228.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1