主要文件
1.93219
Supelco
柠檬酸钠三盐基 二水合物
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
柠檬酸 三钠盐 二水合物, 柠檬酸三钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161703
等级:
ACS reagent
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
mp
>300 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93219.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93219.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1