主要文件
1.93201
Supelco
碘化钾
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Potassium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KI
CAS号:
分子量:
166.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
蒸汽压
1 mmHg ( 745 °C)
表单
solid
pH值(酸碱度)
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
溶解性
water: soluble ca.1,430 g/L at 25 °C
密度
3.13 g/cm3
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93201.0121: 100 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3