主要文件
1.93100
Supelco
氢氧化铵 溶液
for analysis EMPARTA®
别名:
氨水, 阿摩尼亚水
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4OH
CAS号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
价格与库存信息目前不能提供
等级
laboratory grade
蒸汽压
483 hPa ( 20 °C)
产品线
EMPARTA®
表单
liquid
expl. lim.
27 %
pH值(酸碱度)
(20 °C, strongly alkaline)
沸点
37.7  °C (at 1,013 hPa)
mp
′ -57.5  °C (-71.5°F)
溶解性
water: soluble
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93100.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 1
1.93100.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93100.5021: 5 L, Minimum order quantity: 1
1.93100.9026: 25 L Minimum Order Quantity: 1
1.93100.9121: 100 L, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2