主要文件
17-641
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ REST - ChIP经验证的抗体和引物组
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
价格与库存信息目前不能提供
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
质量水平
克隆
polyclonal
种属反应性
rat, human, rabbit, mouse
技术
ChIP: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
一般描述
功能:REST作为转录抑制因子,通过结合神经元限制性沉默元件(NRSE)抑制非神经元细胞中的神经元基因转录。通过与两个不同的辅助抑制因子mSin3和CoREST结合,招募组蛋白去乙酰化酶至REST调控基因的启动子区,从而抑制神经元基因的表达。也通过招募RE1/NRSE位点的BHC复合物介导抑制作用,它作为染色质修饰因子对组蛋白上的特定位点进行脱乙酰和脱甲基修饰。
亚基结构:作用于SIN3A、SIN3B和RCOR1。
亚细胞定位:细胞核(可能)。
组织特异性:普遍分布。在淋巴细胞室组织(lymphocytic compartment)(包括脾、胸腺、周围血液淋巴细胞和卵巢)中表达水平很高。
序列相似性:含有9个C2H2型锌指结构。
序列警告:AAA98503.1与所示不同。原因:189、212和1087位点发生移码。
AAH38985.1序列与所示不同。原因:其他差异。污染序列。可能的poly-A序列。
针对对应于人REST的氨基酸801-1097的GST融合蛋白制备REST纯化的抗体。
特异性
识别REST,分子量(Mr) 120-200 kDa。
应用
表位:a.a. 801-1097
包装
每组25次测定。推荐用于:每个染色质免疫沉淀约2 μg抗体(取决于生物学背景)。
质量
染色质免疫沉淀:
采用2 µg的正常兔IgG或抗REST抗体和 Magna ChIP A试剂盒(货号17-610),对HeLa S3细胞来源的、超声处理的染色质(每次IP需4 X 106细胞)进行染色质免疫沉淀。 使用对照引物通过qPCR验证了REST相关DNA片段的成功免疫沉淀。
物理属性
预测值为120 kDa,观测值为200 kDa
外形
抗REST抗体(兔多克隆IgG)。1瓶,50 μg亲和纯化抗体,50 μL PBS缓冲液含0.07%叠氮化钠、30%甘油。 -20C保存。
正常兔IgG。1瓶,125 μg纯化兔IgG,溶于125 μL储存液(含0.1%叠氮化钠)。-20°C保存。
ChIP引物,突触蛋白RE1。1瓶,75 μL,人突触蛋白RE1位点特异性引物各5 μM。 -20°C储存。
正向:GGT GCT GAA GCT GGC AGT
反向:TGG GTT TTA GGA CCA GGA TG
储存及稳定性
自收到之日起可在-20°C下稳定存放1年。处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他说明
人、小鼠、大鼠。未经其他物种测试。
包括阴性对照兔IgG抗体和人突触蛋白RE1位点特定对照引物。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。