Please see the link below to review the product datasheet, including the protocol: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/530/862/17-371man-ms.pdf
推荐产品
描述
22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein G agarose beads
品質等級
包裝
kit of 22 assay(s)
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
一般說明
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种重要的技术,使研究人员能够分析蛋白质与基因组DNA的体内各种相互作用。 只要存在针对蛋白的良好抗体,就可以使用该技术分析任何与染色质相关或与DNA结合的蛋白。 可以测量位于基因组特定区域的不同蛋白质,或特定蛋白在基因组范围内的分布。 该技术的另一个强大应用是分析与转录,有丝分裂或DNA修复等过程相关的组蛋白修饰的变化。
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种强大的技术,可用于绘制与染色体DNA相关的蛋白质的体内分布图。这些蛋白质可以是组蛋白亚基和翻译后修饰或其他染色质相关蛋白质,例如转录因子,染色质调节剂等。此外,ChIP可以用于鉴定与这些蛋白质相关的基因组区域,或者相反地,用于鉴定与基因组的特定区域相关的蛋白质。ChIP方法通常涉及蛋白质-DNA和蛋白质-蛋白质交联,交联染色质的片段化以及随后用对靶蛋白特异的抗体对染色质进行免疫沉淀。与靶蛋白复合分离的DNA片段可以通过多种方法鉴定,包括PCR,DNA微阵列和DNA测序。可以进行标准或定量PCR以验证特定的DNA序列(基因组的基因或区域)是否与靶蛋白相关。ChIP与启动子或基因组平铺微阵列(ChIP芯片)的组合可通过精确的分辨率在全基因组范围内鉴定染色质相关蛋白的DNA结合位点。或者,由免疫沉淀的染色体DNA(ChIP-Seq)构建的文库的高通量测序是ChIP芯片的有力替代方法,可在哺乳动物基因组中绘制蛋白质-DNA各种相互作用。
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种强大的技术,可用于绘制与染色体DNA相关的蛋白质的体内分布图。这些蛋白质可以是组蛋白亚基和翻译后修饰或其他染色质相关蛋白质,例如转录因子,染色质调节剂等。此外,ChIP可以用于鉴定与这些蛋白质相关的基因组区域,或者相反地,用于鉴定与基因组的特定区域相关的蛋白质。ChIP方法通常涉及蛋白质-DNA和蛋白质-蛋白质交联,交联染色质的片段化以及随后用对靶蛋白特异的抗体对染色质进行免疫沉淀。与靶蛋白复合分离的DNA片段可以通过多种方法鉴定,包括PCR,DNA微阵列和DNA测序。可以进行标准或定量PCR以验证特定的DNA序列(基因组的基因或区域)是否与靶蛋白相关。ChIP与启动子或基因组平铺微阵列(ChIP芯片)的组合可通过精确的分辨率在全基因组范围内鉴定染色质相关蛋白的DNA结合位点。或者,由免疫沉淀的染色体DNA(ChIP-Seq)构建的文库的高通量测序是ChIP芯片的有力替代方法,可在哺乳动物基因组中绘制蛋白质-DNA各种相互作用。
特點和優勢
- 更简单:旋转柱使DNA纯化更容易,更可靠-不再进行混乱的苯酚-氯仿提取。
- 更快:包含用于处理您的样本的所有试剂-您不′必花费宝贵的时间来制备它们。
- 重现性更高:包含阳性和阴性对照抗体和PCR引物,以帮助验证结果并排除实验故障。
包裝
包含进行 22 次独立的染色质免疫沉淀(ChIP)反应所需的所有试剂。提供的缓冲液足以从多达五个15 cm平板的培养细胞上产生染色质,每个平板可提供多达10个染色质制剂(随细胞和测定类型的不同而不同)。包含使用便宜的 A 蛋白琼脂糖珠进行22次单独的染色质免疫沉淀(ChIP)反应所需的所有试剂。包含的对照引物。
试剂盒容量:22个染色质免疫沉淀试验
成分
- DNA纯化自旋柱和收集管
- ChIP受阻蛋白G琼脂糖
- 抗-RNA聚合酶II
- 对照PCR 引物
- 正常小鼠IgG
- 结合、洗涤和洗脱试剂
- 蛋白酶抑制剂混合物II
- RNase A
- 蛋白酶K
- 所有所需的缓冲液
- ChIP 稀释缓冲液
- 低盐免疫复合体洗涤缓冲液
- 高盐免疫复合体洗涤缓冲剂
- LiCl免疫复合体洗涤缓冲液
- TE缓冲液
- 0.5M EDTA
- 5M NaCl
- SDS 裂解缓冲液,100ML
- 1M Tris-HCl, pH 6.5
- 10X PBS
- 10X 甘氨酸
- 1M NaHCO3
- 对照引物
- 20% SDS
- 旋转过滤器
- 收集管
- 结合试剂A
- 洗涤试剂B
- 洗脱试剂C
儲存和穩定性
收到后,将组件储存在标签上指示的温度下。当按照指示储存时,试剂盒组件自运输之日起可稳定储存1年。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
-
please provide the protocol for the assay.
1 answer-