一般描述
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种重要的技术,使研究人员能够分析蛋白质与基因组DNA的体内各种相互作用。 只要存在针对蛋白的良好抗体,就可以使用该技术分析任何与染色质相关或与DNA结合的蛋白。 可以测量位于基因组特定区域的不同蛋白质,或特定蛋白在基因组范围内的分布。 该技术的另一个强大应用是分析与转录,有丝分裂或DNA修复等过程相关的组蛋白修饰的变化。
ChIP实验方法一直致力于发展针对均匀的细胞培养物的分析。而组织样本由于比较复杂、细胞性质不一,使ChIP分析也比较困难。我们的Magna ChIP G组织试剂盒提供了用于获得可重复性、可靠和位点特定的组织活检的全部工具,从而可以轻松、准确、可靠地分析非均匀组织微切割后功能相关的细胞群。
ChIP实验方法一直致力于发展针对均匀的细胞培养物的分析。而组织样本由于比较复杂、细胞性质不一,使ChIP分析也比较困难。我们的Magna ChIP G组织试剂盒提供了用于获得可重复性、可靠和位点特定的组织活检的全部工具,从而可以轻松、准确、可靠地分析非均匀组织微切割后功能相关的细胞群。
应用
Magna ChIP G组织试剂盒提供了用于获得可重复性、可靠&位点特定的组织活检的全部工具。
包装
可对组织样本进行22次ChIP分析。
两个盒子包含对组织样本进行22次独立染色质免疫沉淀(ChIP)反应所需的所有试剂。
两个盒子包含对组织样本进行22次独立染色质免疫沉淀(ChIP)反应所需的所有试剂。
组分
- 蛋白G磁珠
- ChIP稀释缓冲液
- 低盐洗涤缓冲液
- 高盐洗涤缓冲液
- LiCl洗涤缓冲液
- TE缓冲液
- 组织裂解缓冲液
- 10X组织稳定溶液
- ChIP洗脱缓冲液(不含蛋白酶K)
- 10X 甘氨酸
- 10X PBS
- 1Mm 微切割取样器
- 旋转过滤器
- 收集管
- 结合试剂A
- 洗涤试剂B
- 洗脱试剂C
- 蛋白酶抑制剂混合物II
- 蛋白酶 K
储存及稳定性
收到后,按标签所示温度储存各组分。当按照指示储存时,试剂盒组分自运输之日起可稳定储存6个月。
法律信息
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C