主要文件
17-10085
Sigma-Aldrich
Magna ChIP® A/G染色质免疫沉淀试剂盒
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads.
别名:
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
制造商/商品名称
Magna ChIP®
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
运输
dry ice
相关类别
一般描述
不同于耗力耗时的标准ChIP方案,Magna ChIP试剂盒方案可以将ChIP实验的时间从3天减少至1天。另外,Magna ChIP更小的反应体积增加了ChIP反应中抗体的相对浓度,从而减少了ChIP反应中抗体和剪切染色质的用量。最后,因为这种试剂盒使用蛋白A和蛋白G磁珠的混合物,可以使用比蛋白A或G单用更广范的抗体亚型。该试剂盒可以兼容更多的抗体,避免了基于免疫沉淀实验的需要而购买不同的蛋白A或蛋白G的试剂盒。因为Magna ChIP试剂盒使用的是磁珠,它们与自动化高通量平台兼容,因此可以同步进行大批量的ChIP反应。功能&优点:
  • 基于磁珠的快速方案一天内即可完成ChIP实验
  • 蛋白A和蛋白G磁珠的混合物让ChIP实验可以采用比蛋白A或G单用更丰富的抗体种类
  • 离心柱使DNA纯化更加简单和可靠,不再需要进行繁琐的酚氯仿提取
  • 完整试剂盒包含实验所需的全部试剂,提供可靠、重现性结果
  • 兼容ChIPAb+验证抗体和引物套装
染色质免疫沉淀(ChIP)是分析体内蛋白质与基因组DNA相互作用的重要技术。只要存在针对蛋白的良好抗体,就可以使用该技术分析任何与染色质相关或与DNA结合的蛋白。可以测量位于基因组特定区域的不同蛋白质,或特定蛋白在基因组范围内的分布。该技术的另一个强大应用是分析与转录、有丝分裂或DNA修复等过程相关的组蛋白修饰的变化。
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种强大的技术,可用于绘制与染色体DNA相关的蛋白质的体内分布图。这些蛋白质可以是组蛋白亚基和翻译后修饰或其他染色质相关蛋白质,例如转录因子,染色质调节剂等。此外,ChIP可以用于鉴定与这些蛋白质相关的基因组区域,或者相反地,用于鉴定与基因组的特定区域相关的蛋白质。ChIP方法通常涉及蛋白质-DNA和蛋白质-蛋白质交联,交联染色质的片段化以及随后用对靶蛋白特异的抗体对染色质进行免疫沉淀。与靶蛋白复合分离的DNA片段可以通过多种方法鉴定,包括PCR,DNA微阵列和DNA测序。可以进行标准或定量PCR以验证特定的DNA序列(基因组的基因或区域)是否与靶蛋白相关。ChIP与启动子或基因组平铺微阵列(ChIP芯片)的组合可通过精确的分辨率在全基因组范围内鉴定染色质相关蛋白的DNA结合位点。或者,由免疫沉淀的染色体DNA(ChIP-Seq)构建的文库的高通量测序是ChIP芯片的有力替代方法,可在哺乳动物基因组中绘制蛋白质-DNA各种相互作用。
应用
用于检测/量化:蛋白A+G
研究类别
表观遗传学&核功能
包装
试剂盒容量:22个染色质免疫沉淀试验
组分
蛋白A/G磁珠
ChIP稀释缓冲液
低盐清洗缓冲液
高盐清洗缓冲液
LiCl清洗缓冲液
TE缓冲液
细胞裂解缓冲液
核裂解缓冲液
ChIP洗脱缓冲液(含/不含蛋白酶K)
蛋白酶K
RNase A
10X 甘氨酸
10X PBS
蛋白酶抑制剂混合物II
离心过滤管
收集管
结合试剂A
洗涤试剂B
洗脱试剂C
外形
两个盒子包含进行22次独立的染色质免疫沉淀(ChIP)反应所需的所有试剂。提供的缓冲液足以从多达五个15 cm平板的培养细胞上产生染色质,每个平板可提供多达10个染色质制剂(随细胞和测定类型的不同而不同)。
储存及稳定性
收到后,将组件储存在标签上指示的温度下。当按照指示储存时,试剂盒组件自运输之日起可稳定储存1年。
法律信息
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C
访问文档库
Hongyu Zhao et al.
Clinical and translational medicine, 9(1), 10-10 (2020-01-30)
The EGFR-vIII mutation is the most common malignant event in GBM. Epigenetic reprogramming in EGFR-activated GBM has recently been suggested to downregulate the expression of tumour suppressor genes. Histone acetylation is important for chromatin structure and function. However, the role
A novel HIV-1-encoded microRNA enhances its viral replication by targeting the TATA box region.
Zhang, Y; Fan, M; Geng, G; Liu, B; Huang, Z; Luo, H; Zhou, J; Guo, X; Cai, W; Zhang, H
Retrovirology null
Human ?-defensin expression is not dependent on CCAAT/enhancer binding protein-? in a murine model.
Glenth?j, A; Dahl, S; Larsen, MT; Cowland, JB; Borregaard, N
Testing null
CREB regulates the expression of neuronal glucose transporter 3: a possible mechanism related to impaired brain glucose uptake in Alzheimer's disease.
Jin, N; Qian, W; Yin, X; Zhang, L; Iqbal, K; Grundke-Iqbal, I; Gong, CX; Liu, F
Nucleic Acids Research null
The cross-talk between canonical and non-canonical Wnt-dependent pathways regulates P-glycoprotein expression in human blood-brain barrier cells.
Pinzon-Daza, ML; Salaroglio, IC; Kopecka, J; Garzon, R; Couraud, PO; Ghigo, D; Riganti, C
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
相关内容
蛋白质与核酸相互作用试剂,以及用于研究蛋白质-RNA、蛋白质-DNA、蛋白质-蛋白质相互作用和相关应用的资源。
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.