主要文件
1.51454
Supelco
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
Purospher® STAR RP-8 封端(5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Purospher® STAR RP-8封尾 (5µm) Hibar® 250-4.6, L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
Purospher®
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
11.2% Carbon loading
参数
400 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
330 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C8 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH范围
1.5-10.5
分离技术
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
储存温度
no temp limit
一般描述
Purospher® STAR RP-8封端5 µm HPLC柱可以使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性。 Purospher® STAR RP-8封端5 µm Hibar® RT 250-4.6是一种即用型UHPLC色谱柱,适合连接任何HPLC系统。该色谱柱尺寸为250 mm长 x 4.6mm内径,是HPLC分离复杂样品的最佳选择。商品1.51454.1003是验证套件,含有3根来自3个不同基材批次的Purospher® STAR RP-8 封端 3 µm Hibar® RT 250-4.6 柱。了解更多关于Purospher® STAR HPLC 和UHPLC 柱的信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
应用
用于分离黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、氨基酸、酯类、脂肪酸、酮类、亚硝胺、核苷、多氯联苯、肽类、酚类、防腐剂、类固醇和代谢类固醇等。
特点和优势
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 适用于LC-MS应用
分析说明
压力: ≤ 125 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 85000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯): ≥ 1.0
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.