主要文件
1.50250
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
别名:
Purospher®STAR RP-18 封端(5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Purospher® STAR RP-18 封端(5 µm)LiChroCART 4-4, L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Purospher®
特点
endcapped
包装
10 pak of
标记范围
17% Carbon loading
参数
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
0.4 cm × 4 mm
表面积
330 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH范围
1.5-10.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Purospher® STAR RP-18封端5 µm HPLC柱设计用于通用应用,并允许使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 Purospher® STAR RP-18封端5 µm LiChroCART 4-4是一种保护柱,可装入manuCART柱状色谱柱支架,商品编号1.51486.0001,以直接连接尺寸为2、3、4或 4.6 mm内径和75、100、125、150或 250 mm柱长的分析型LiChroCART柱状色谱柱,无死体积。 对于直接连接至Hibar® RT柱,可使用适用于4-4 LiChroCART柱的Precolumn支架,商品编号1.51487.0001。对于连接任何带毛细管接头的分析型毛细管HPLC柱,可使用适用于4-4 LiChroCART柱的Precolumn支架,商品编号1.16217.0001。了解更多有关 Purospher® STAR HPLC和UHPLC柱的信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
应用
适用于黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、儿茶素胺、爆炸物、寡核苷酸、酯类化合物、脂溶性维生素、脂类、脂肪酸、类黄酮、酮类化合物、亚硝胺、核苷、多环芳烃、多氯联苯、肽类、农药、酚类化合物、邻苯二甲酸酯、防腐剂、类固醇、代谢产物类固醇、磺胺类药物、甜味剂和水溶性维生素的分离。
特点和优势
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • Tanaka认为最好的综合性能
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 使用高含水移动相时,不发生崩塌
  • 适用于LC-MS应用
分析说明
选择性:通过测试
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Discover the Tanaka Test, a key protocol for evaluating the performance and selectivity of stationary phases in Reversed Phase HPLC separations.