1.50204
1 of 8
SAFC
1.28218
硫酸铵
Supelco
1.01217
53939-U
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC色谱柱
59994-U
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
1.06516
五水硫代硫酸钠
USP
1463246
Nicardipine Related Compound B
53931-U
Ascentis® Express RP-Amide 2.7μm HPLC 色谱柱
1.01116
乙酸铵