主要文件
14-933-M
Sigma-Aldrich
ATM,活性
别名:
共济失调毛细血管扩张突变
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
human
质量水平
分子量
Mw 352 kDa
制造商/商品名称
Upstate®
技术
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登记号
UniProt登记号
基因信息
human ... ATM(472)
一般描述
研究领域:癌症
产品来源:重组人FLAG标签的ATM全长,在哺乳动物细胞系中表达。
共济失调性毛细血管扩张突变蛋白(ATM)是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,主要存在于细胞核中,在细胞过程中起关键作用。 [1] 它与磷脂酰肌醇-3′-激酶结构类似,具有固有的蛋白激酶活性。 [1] 位于染色体11(11q22-23)的ATM基因包含66 个外显子,并编码由3056个氨基酸组成的ATM蛋白。 [2] ATM蛋白由多种结构域组成,并属于磷脂酰肌醇-3-激酶相关激酶(PIKK)超家族。ATM激酶在正常条件下形成无活性的同型二聚体,在应激条件下(如DNA结构变化、氧化应激、营养剥夺或缺氧)激活。 [2]
应用
ATM 蛋白已用于体外ATM激酶测定,以考察激酶抑制诱导的胰细胞中的辐射敏化。 [3]
生化/生理作用
共济失调性毛细血管扩张突变蛋白(ATM)属于磷脂酰肌醇-3-激酶家族,参与多种细胞信号传导途径。 [4] 它可用作DNA双链断裂(DSB)修复途径的关键调节剂,作用机制是通过检测出这些断裂点,并通过肿瘤蛋白53(TP53)、检查点蛋白激酶1(CHK1)和检查点蛋白激酶2(CHK2)途径调节生理反应。 [5][1] 它也参与p53 和cdc25C等蛋白的激活,因此可用作肿瘤肿瘤抑制剂。 [4][1] 此外,它在促有丝分裂信号转导、减数分裂重组和细胞周期控制中起重要作用。 [1] 但是,ATM 活性的丧失导致出现共济失调性毛细血管扩张(AT),这是一种罕见的常染色体隐性遗传病,可导致神经退行性疾病、辐射过敏、免疫缺陷和癌症易感性上升。 [6] ATM基因变异常见于各种癌症,包括乳腺、胰腺、前列腺和卵巢癌。 [2] 激活ABL1和SAPK所必需。磷酸化DYRK2,CHEK2,p53/TP53,FANCD2,NFKBIA,BRCA1,CTIP,nibrin(NBN),TERF1,RAD9和DCLRE1C。可能在囊泡和/或蛋白转运中起作用。可能在囊泡和/或蛋白转运中起作用。可能在T细胞发育,性腺和神经功能中起作用。在复制依赖性组蛋白mRNA降解中起作用。
包装
也可提供250μg规格的产品(目录号14-933M)和散装产品(目录号14-933-K)。
质量
通过将全长重组人p53(c-Myc,6His标记)磷酸化作为底物进行常规评估(Millipore目录号23-034
外形
冷冻储存缓冲液中的蛋白
储存及稳定性
在-70°C下可保存6个月
其他说明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
访问文档库
Radiosensitization by Kinase Inhibition Revealed by Phosphoproteomic Analysis of Pancreatic Cancer Cells
Wiechmann S, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 19(10), 1649-1663 (2020)
ATM Serine/Threonine Kinase and its Role in Pancreatic Risk
Nanda N and Roberts NJ
Genes, 11(1), 108-108 (2020)
Mechanistic Links Between ATM and Histone Methylation Codes During DNA Repair
Xu Y
Progress in Molecular Biology and Translational Science, 110, 263-288 (2012)
Spinocerebellar degenerations
Perlman SL, et al.
Handbook of Clinical Neurology, 100, 113-140 (2011)
Radiation Responses in Drosophila
Lu WJ, et al.
Handbook of Cell Signaling, 2159-2163 (2010)