主要文件
14-920-M
Sigma-Aldrich
CLK1,活性
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
human
质量水平
100
300
分子量
Mw 45 kDa
制造商/商品名称
Upstate®
技术
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登记号
UniProt登记号
一般描述
CLK1是一种双重特异性激酶,同时作用于含丝氨酸/苏氨酸和酪氨酸的底物。磷酸化剪接体复合物的富含丝氨酸和精氨酸(SR)蛋白,并且可能是使SR蛋白能够控制RNA剪接的调节机制网络的组成部分。磷酸化:SRSF1、SRSF3和PTPN1。调节内皮细胞和腺病毒E1A pre-mRNA中组织因子(F3)pre-mRNA的选择性剪接。
产品来源:杆状病毒在Sf21昆虫细胞中表达的N端6His标记重组人CLK1氨基酸130端
生化/生理作用
靶标亚家族:CMGC
包装
也可提供250μg规格的产品(目录号14-920M)和散装产品(目录号14-920-K)。
质量
通过肽ERMRPRKRQGSVRRRV的磷酸化进行常规评估。
外形
50mM Tris/HCl pH7.5、300mM NaCl、0.1 mM EGTA、0.03%Brij-35、270mM蔗糖、1mM苯甲脒、0.2 mM PMSF、0.1%2-巯基乙醇
使用固定化金属亲和色谱法纯化。
储存及稳定性
在-70°C下可保存6个月
其他说明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2