agency
EP 2.6.7
USP
品質等級
無菌
sterile; aseptically filled
形狀
liquid
特點
closure type Screw cap
ready-to-use
包裝
pack of 1 bottle
瓶容量
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH值
7.8 ( in H2O)
應用
bioburden testing
industrial qc
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
適合性
mycoplasma
一般說明
HAYFLICK肉汤补充了马血清,以提供可用的胆固醇和脂肪酸。脱氧核糖核酸提供了支原体不能合成的嘌呤和嘧啶碱基。由于存在酚红培养基颜色变为黄色或紫色,表明支原体生长。青霉素抑制伴随菌群的生长。
應用
HAYFLICK肉汤用于一般检测药品中的支原体,尤其是疫苗原液、细胞库和病毒培养物中的支原体。
特點和優勢
- 即用型便利,无需进一步制备步骤。
- 药品,如生物制药、疫苗、细胞培养物和病毒培养物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3