Merck
137119
SAFC
磷酸-L-酪氨酸二钠盐
EMPROVE® EXPERT
制药生产
别名:
磷酸-L-酪氨酸 二钠盐, PTyr, 磷酸-酪氨酸, 磷酸酪氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10NNa2O6P
分子量:
305.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
生物源
synthetic
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
powder or crystals
包裝
pkg of 1 kg (in PE drum, 2 inner PE liners 1371191000)
pkg of 10 kg (in PE drum, 2 inner PE liners 1371199010)
pkg of 100 g (in PE tub, inner glas bottle 1371190100)
pH值
5.5-9.0 (10 g/L in H2O)
溶解度
25 g/L
≤70 g/L (in complex feed)
適合性
suitable for manufacturing use (cell culture)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na].[Na].[P](=O)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C9H12NO6P.2Na/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15;;/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;/t8-;;/m0../s1
InChI 密鑰
JRFJYPIBECDABY-JZGIKJSDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
修饰的氨基酸是一类内部制造的具有特定特性的氨基酸衍生物,可增强细胞的培养过程。
新的改性氨基酸磷酸酪氨酸二钠盐与伴侣产品磺基半胱氨酸钠盐一起,可以用作酪氨酸的替代品,以产生高浓度、中性的pH进料。两种修饰的氨基酸都消除了对碱性补料的需要,碱性补料通常用于确保未修饰的氨基酸酪氨酸和半胱氨酸的溶解性和稳定性。
我们的SAFC®高质量生物制药处理产品组合经过严格的质量控制程序并根据M-Clarity计划定义的MQ-500要求生产。
M-Clarity计划
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料来自EMPROVE® Dossiers,该机构致力于提供全面、最新文档,以帮助您应对监管挑战、管理风险并改造制造流程。
我们全面的上游工艺化学品组合不仅为生物制药制造商提供优质原料,用于传统和新型治疗方法,还能够帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
特點和優勢
  • 减少了分批补料过程的复杂性
  • 在中性pH值下主补料中高浓度的修饰酪氨酸
  • 在复杂补料中溶解度提高至70 g/l
  • 防止由于高pH进料引起的生物反应器中的腐蚀性冲击
  • 制备过程更方便,污染风险更低
  • 在室温下具有更高的进料稳定性
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们