主要文件
1.33011
Supelco
Chloride Standard Solution
traceable to SRM from NIST 2.50 mg/l Clˉ in H₂O
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
liquid
特殊分析物
chloride
技术
photometry: suitable
pH值(酸碱度)
7 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
相关内容
洁净的饮用水对于食品饮料生产至关重要。本文概述了保障饮用水质量和安全性的化学和微生物检测方法。
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.