主要文件
1.18329
Supelco
Calibration Standard Set
turbidity 0.02-1750 NTU
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
4 VIALS
$972.00
$972.00
预计发货时间2025年4月09日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
4 VIALS
$972.00
About This Item
UNSPSC代码:
47101516
NACRES:
NA.24
$972.00
预计发货时间2025年4月09日详情
获取大包装报价索取更多信息
产品名称
校准标准装置3000 IR, turbidity 0.02-1750 NTU
技术
photometry: suitable
浊度
0.02-1750 NTU
相容性
for use with Turbiquant
储存温度
15-25°C
一般描述
0.02 - 10.0 - 100.0 - 1750 NTU, Turbiquant 3000 IR
Turbiquant校准标准品装置适用于校准Turbiquant 3000 IR。标准品具有以下优点:
  • 新的一级标准品已获得二级标准品所没有的批准(根据US EPA被评为一级标准品)。
  • 用于饮用水分析的仪器不再需要通过单独的一级标准品进行认证。
  • 每个装置均包含最终检查的清晰记录。
  • 由于生产准确度和溶液稳定性,新标准品具有较优的精密度。
  • 标准品是是随时可用的。
  • 它们无毒。
  • 它们的储存和运输是没有问题的。
分析说明
测定值
- 标准品1
0.02 FNU ±0.02 FNU - 标准品210.0 FNU ±1 % - 标准品3100 FNU ±1 % - 标准品41750 FNU ±2 %
法律信息
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg